Glassy carbon, rods, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
37996.DJ 37996.DM 37996.DR
37996.DJEA 374 EUR
37996.DJ 37996.DM 37996.DR
Glassy carbon, rods, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.01g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
Smeltpunt: 3652 °C
Dichtheid: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818