Glassy carbon, powder 0,4-12 µm Type 1
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
38001.09 38001.18 38001.30
38001.09EA 48.2 EUR
38001.09 38001.18 38001.30
Glassy carbon, powder 0,4-12 µm Type 1
Glassy carbon
Formule: C
Smeltpunt: 3652 °C
Dichtheid: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818