Glassy carbon, powder 80-200 µm Type2
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
38013.18
38013.30
38013.18EA
148
EUR
38013.18
38013.30
Glassy carbon, powder 80-200 µm Type2
Glassy carbon
Formule:
C Smeltpunt: 3652 °C Dichtheid: 1,95 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00133992 CAS nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01818 |