Glassy carbon, plate, Thickness: 4 mm (0.16 in) Type 2
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
38023.FI 38023.GH 38023.FF
38023.FIEA 403 EUR
38023.FI 38023.GH 38023.FF
Glassy carbon, plate, Thickness: 4 mm (0.16 in) Type 2
Glassy carbon
Formule: C
Smeltpunt: 3652 °C
Dichtheid: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818