Glassy carbon, plate, Thickness: 1 mm (0.04 in) Type 1
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
38024.FI 38024.GH
38024.FIEA 364 EUR
38024.FI 38024.GH
Glassy carbon, plate, Thickness: 1 mm (0.04 in) Type 1
Glassy carbon
Formule: C
Smeltpunt: 3652 °C
Dichtheid: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818