Glassy carbon, spherical powder 630-1000 µm Type 1
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
41497.18 41497.30
41497.18EA 181 EUR
41497.18 41497.30
Glassy carbon, spherical powder 630-1000 µm Type 1
Glassy carbon
Formule: C
Smeltpunt: 3652 °C
Dichtheid: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818