Glassy carbon, spherical powder 630-1000 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
41530.18 41530.30
41530.18EA 180 EUR
41530.18 41530.30
Glassy carbon, spherical powder 630-1000 µm
Glassy carbon
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Smeltpunt: 3652
Dichtheid: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01818