Glassy carbon ≥99%, rods, Ø 4 mm (0.16 in) Type 2
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42825.DJ 42825.DM 42825.DR
42825.DJEA 374 EUR
42825.DJ 42825.DM 42825.DR
Glassy carbon ≥99%, rods, Ø 4 mm (0.16 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.18g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
Smeltpunt: 3652 °C
Dichtheid: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818