Glassy carbon, spherical powder 10-20 µm Type2
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
43490.A1 43490.30 43490.18
43490.A1EA 0 EUR
43490.A1 43490.30 43490.18
Glassy carbon, spherical powder 10-20 µm Type2
Glassy carbon
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Smeltpunt: 3652
Dichtheid: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01818