Graphite, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10132.RI 10132.RJ
10132.RIEA 106 EUR
10132.RI 10132.RJ
Graphite, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Graphite
MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Smeltpunt: 3827 °C
Dichtheid: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144065
CAS nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560