Graphite ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10832.CG 10832.VA 10832.VU
10832.CGEA 105 EUR
10832.CG 10832.VA 10832.VU
Graphite ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Graphite
Purity: 99.8% Density: 1.12 MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Smeltpunt: 3827 °C
Dichtheid: 1,12
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144065
CAS nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560