Graphite (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
14735.TA 14735.TB 14735.TC 14735.TD
14735.TAEA 67.2 EUR
14735.TA 14735.TB 14735.TC 14735.TD
Graphite (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -100 mesh
Graphite
Formule: C
Smeltpunt: 3827 °C
Dichtheid: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144065
CAS nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560