Graphite ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43800.KG 43800.KJ
43800.KGEA 156 EUR
43800.KG 43800.KJ
Graphite ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Graphite
Purity: 99% Physical Form: ≈1.3kg/pc MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Smeltpunt: 3827 °C
Dichtheid: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144065
CAS nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560