Silicon 99+%, powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
201560100 201561000 201565000
ACRO201560100EA 19.4 EUR
ACRO201560100 ACRO201561000 ACRO201565000
Silicon 99+%, powder -325 mesh
Silicon
Formule: Si
Kookpunt: 2355 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1410 °C
Dichtheid: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085311
CAS nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635
Order Now
Specification Test Results
Appearance Dark grey Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %