Silicon ≥98.4% (metals basis), lumps 10 cm (3.9 in) & down
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10335.A1 10335.A7
10335.A1EA 68 EUR
10335.A1 10335.A7
Silicon ≥98.4% (metals basis), lumps 10 cm (3.9 in) & down
Silicon
Purity: 98.4% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Kookpunt: 2355 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1410 °C
Dichtheid: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085311
CAS nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635