Silicon ≥99.5% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
12681.09 12681.22 12681.36
12681.09EA 55.3 EUR
12681.09 12681.22 12681.36
Silicon ≥99.5% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Silicon
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-21-3 Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085311
CAS nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635