Silicon ≥99.999% (metals basis), crystalline powder -100+325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
36212.09
36212.18
36212.30
36212.09EA
74.3
EUR
36212.09
36212.18
36212.30
Silicon ≥99.999% (metals basis), crystalline powder -100+325 mesh
Silicon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-21-3
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1346
MDL No.: MFCD00085311
Formule:
Si Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085311 CAS nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |