Silicon ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
36376.DM 36376.HF
36376.DMEA 340 EUR
36376.DM 36376.HF
Silicon ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
Silicon
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈4.68g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Kookpunt: 2355 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1410 °C
Dichtheid: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085311
CAS nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635