Silicon ≥99.999% (metals basis), lumps 15 cm (5.9 in) & down
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
39101.14 39101.22 39101.A1 39101.A4
39101.14EA 52.8 EUR
39101.14 39101.22 39101.A1 39101.A4
Silicon ≥99.999% (metals basis), lumps 15 cm (5.9 in) & down
Silicon
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Kookpunt: 2355 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1410 °C
Dichtheid: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085311
CAS nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635