Silicon ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
39112.FF 39112.FI 39112.GH
39112.FFEA 118 EUR
39112.FF 39112.FI 39112.GH
Silicon ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Silicon
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈9.54g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Kookpunt: 2355 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1410 °C
Dichtheid: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085311
CAS nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635