Tin 99.8%, powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
317801000 317805000
ACRO317801000EA 43.8 EUR
ACRO317801000 ACRO317805000
Tin 99.8%, powder -325 mesh
Tin
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 7,3 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Order Now
Specification Test Results
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %