Tin 99.5%, powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
317811000 317815000
ACRO317811000EA 44 EUR
ACRO317811000 ACRO317815000
Tin 99.5%, powder -100 mesh
Tin
Formule: Sn
MW: 118.71 g/mol
Kookpunt: 2270 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 231.9 °C
Dichtheid: 7.3 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Order Now
Specification Test Results
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.5 %