Tin ≥99.85% (metals basis), powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00941.22 00941.36
00941.22EA 69.3 EUR
00941.22 00941.36
Tin ≥99.85% (metals basis), powder -100 mesh
Tin
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
MW: 118.71 g/mol
Kookpunt: 2270
Smeltpunt: 232
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09587