Tin ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10790.G1 10790.G5
10790.G1EA 102 EUR
10790.G1 10790.G5
Tin ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Tin
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈58g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587