Tin ≥99.995% (metals basis), powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11013.04 11013.09 11013.18 11013.30
11013.04EA 39.3 EUR
11013.04 11013.09 11013.18 11013.30
Tin ≥99.995% (metals basis), powder -100 mesh
Tin
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587