Tin ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11459.FI 11459.GH
11459.FIEA 75.6 EUR
11459.FI 11459.GH
Tin ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Tin
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587