Tin ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11460.FI 11460.GH
11460.FIEA 68.5 EUR
11460.FI 11460.GH
Tin ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Tin
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈1.8g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587