Tin ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11905.BW 11905.CB 11905.CD
11905.BWEA 43.5 EUR
11905.BW 11905.CB 11905.CD
Tin ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Tin
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈5.72g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
MW: 118.71 g/mol
Kookpunt: 2270
Smeltpunt: 232
Dichtheid: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587