Tin ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11906.G1
11906.G5
11906.G9
11906.G1EA
44.4
EUR
11906.G1
11906.G5
11906.G9
Tin ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Tin
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈1.43g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formule:
Sn Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 232 °C Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00133862 CAS nummer: 7440-31-5 EINECS: 23-141-8 Merck Index: 12,09587 |