Tin ≥99.85% (metals basis), plate, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12602.GH 12602.HP
12602.GHEA 107 EUR
12602.GH 12602.HP
Tin ≥99.85% (metals basis), plate, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Tin
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈234g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587