Tin ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Ø 11 mm (0.43 in), Thickness: 4 mm (0.2 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14134.KD
14134.KK
14134.KDEA
650
EUR
14134.KD
14134.KK
Tin ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Ø 11 mm (0.43 in), Thickness: 4 mm (0.2 in)
Tin
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈2.6g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formule:
Sn Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 232 °C Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00133862 CAS nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |