Tin ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14148.BU 14148.BY
14148.BUEA 119 EUR
14148.BU 14148.BY
Tin ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tin
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈9.23g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587