Tin ≥99% (metals basis), foil, Thickness: 0.33 mm (0.013 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14636.RD 14636.RE
14636.RDEA 132 EUR
14636.RD 14636.RE
Tin ≥99% (metals basis), foil, Thickness: 0.33 mm (0.013 in)
Tin
Purity: 99+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈100g/15x27cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587