Tin ≥99.5%, mossy ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39640.18 39640.30
39640.18EA 40.7 EUR
39640.18 39640.30
Tin ≥99.5%, mossy ACS
Tin
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-31-5 Density: 7.310G/CC Odour: Odourless Melting Point: 231.9 deg C Boiling Point: 2270 deg C MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587