Tin ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.18 mm (0.007 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43308.HP 43308.GH 43308.FI
43308.HPEA 564 EUR
43308.HP 43308.GH 43308.FI
Tin ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.18 mm (0.007 in)
Tin
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈3.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
MW: 118.71 g/mol
Kookpunt: 2270
Smeltpunt: 232
Dichtheid: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587