Tin ≥99.98% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43341.BY 43341.BU
43341.BYEA 420 EUR
43341.BY 43341.BU
Tin ≥99.98% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tin
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-31-5 Molecular Formula: Sn Formula Weight: 118.710 Physical Form: ≈9.23g/cm Density: 7.310 MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,310
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587