Tin, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
43461.22 43461.14
43461.22EA 758 EUR
43461.22 43461.14
Tin, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
Tin
CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09587