Tin ≥99% (metals basis), shot ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45096.A1 45096.36 45096.22
45096.A1EA 202 EUR
45096.A1 45096.36 45096.22
Tin ≥99% (metals basis), shot ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Tin
Purity: 99% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Kookpunt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 232 °C
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133862
CAS nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587