Antimony ≥99.8% (metals basis), broken rod, Length: various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
45047.A3 45047.36
45047.A3EA 686 EUR
45047.A3 45047.36
Antimony ≥99.8% (metals basis), broken rod, Length: various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimony
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Broken pieces from cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
Kookpunt: 1637 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 630 °C
Dichtheid: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134030
CAS nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733