Arseen ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Arsenic solution
Ampuled under argon
13375.09 13375.14 13375.22 13375.A1
13375.09EA 103 EUR
13375.09 13375.14 13375.22 13375.A1
Arseen ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Arseen
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-38-2 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless UN No.: 1558 MDL No.: MFCD00085309
Formule: As
Smeltpunt: 817 °C
Dichtheid: 5,727 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085309
CAS nummer: 7440-38-2
EINECS: 213-148-6
UN: 1558
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00832