Bismuth ≥99.998% (metals basis), needles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10109.22 10109.36 10109.A3
10109.22EA 75 EUR
10109.22 10109.36 10109.A3
Bismuth ≥99.998% (metals basis), needles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Bismuth
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approximately 1.5mm diameter Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
Kookpunt: 1490 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 271…272 °C
Dichtheid: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134033
CAS nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297