Bismuth ≥99.999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14442.22
14442.36
14442.A3
14442.22EA
72
EUR
14442.22
14442.36
14442.A3
Bismuth ≥99.999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Bismuth
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formule:
Bi Kookpunt: 1490 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 271…272 °C Dichtheid: 9,78 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134033 CAS nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |