Bismuth ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Ampuled under argon
38619.09 38619.18
38619.09EA 177 EUR
38619.09 38619.18
Bismuth ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in)
Bismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
MW: 208.98 g/mol
Kookpunt: 1490
Smeltpunt: 271…272 °C
Dichtheid: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134033
CAS nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297