Bismuth ≥99.99% (metals basis), needles
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
41485.22 41485.36 41485.A3
41485.22EA 74.8 EUR
41485.22 41485.36 41485.A3
Bismuth ≥99.99% (metals basis), needles
Bismuth
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approx. 1.5-3.0mm diameter; Various lengths Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
Kookpunt: 1490 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 271…272 °C
Dichtheid: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134033
CAS nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297