Bismuth ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10110.22 10110.36 10110.A3
10110.22EA 59.7 EUR
10110.22 10110.36 10110.A3
Bismuth ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Bismuth
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Apparent density 3.8-4.6g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
MW: 208.98 g/mol
Kookpunt: 1490
Dichtheid: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134033
CAS nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,01297