Bismuth ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10111.36 10111.22
10111.36EA 222 EUR
10111.36 10111.22
Bismuth ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Bismuth
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Apparent density 3.2-4.0g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
Dichtheid: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134033
CAS nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III