Jood
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
7935.1 7935.2
ROTH7935.1EA 0 EUR
ROTH7935.1 ROTH7935.2
Jood
Jood
Formule: I₂
MW: 253.81 g/mol
Kookpunt: 184.3
Smeltpunt: 114
Dichtheid: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036