Cerium ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00065.18 00065.30
00065.18EA 172 EUR
00065.18 00065.30
Cerium ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Cerium
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formule: Ce
Kookpunt: 3468 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 795 °C
Dichtheid: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010924
CAS nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II