Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00628.03 00628.06
00628.03EA 245 EUR
00628.03 00628.06
Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Lutetium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: Packaged in air-stable glass bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011098
Formule: Lu
MW: 174.97 g/mol
Kookpunt: 3000
Smeltpunt: 1651…1675 °C
Dichtheid: 9.849 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011098
CAS nummer: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
Merck Index: 12,05642