Samarium for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14479.0001
8.14479.0010
8.14479.0001EA
48.4
EUR
8.14479.0001
8.14479.0010
Samarium for synthesis, Sigma-Aldrich®
Samarium
Formule:
Sm Kookpunt: 1900 °C (1013 hPa) Dichtheid: 7,42 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011233 CAS nummer: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 UN: 3208 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,08498 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 1072 °C |
Molar Mass | 150.36 g/mol |